Merck
439916
Sigma-Aldrich
Ruthenium on alumina
greener alternative
extent of labeling: 5 wt. % loading, powder, reduced, dry
About This Item
Wzór liniowy:
Ru
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
powder, reduced, dry
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: ruthenium
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zakres etykietowania
5 wt. % loading
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Ru]
InChI
1S/Ru
Klucz InChI
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Szczegółowe informacje tutaj.
Zastosowanie
Ruten na tlenku glinu (Ru/Al2O3) (5% wag. obciążenia, proszek, zredukowany, suchy) może być stosowany jako katalizator do produkcji metanu poprzez uwodornienie dwutlenku węgla. Może być również stosowany jako katalizator w redukcjiCO2.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
CO2 reduction on supported Ru/Al2O3 catalysts: cluster size dependence of product selectivity
Kwak JH, et al.
ACS Catalysis, 3(11), 2449-2455 (2013)
Hydrogen and methane selectivity during alkaline supercritical water gasification of biomass with ruthenium-alumina catalyst
Onwudili JA and Williams PT
Applied Catalysis. B, Environmental, 132, 70-79 (2013)
Methanation of carbon dioxide on Ru/Al2O3: catalytic activity and infrared study
Garbarino G, et al.
Catalysis Today, 277(17), 21-28 (2016)
Produkty
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.