Kluczowe dokumenty
83720
Sigma-Aldrich
Rhodium on activated alumina
5% rhodium (Rh) basis
Synonim(y):
Rh
About This Item
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: rhodium
reagent type: catalyst
stężenie
5% Rh
Zastosowanie
Catalyst for hydrogenation of unsaturated compounds including aldehydes, ketones, andaromatic carbocyclic and heterocyclic structures; high stereospecificity and low hydrogenolytic activity.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)