Key Documents
659967
Sigma-Aldrich
Heterogeneous Palladium Catalysts Kit I
About This Item
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Poziom jakości
Opis ogólny
It contains a set of six different heterogeneous palladium catalysts, useful for rapid screening of catalysis conditions. It is in sampler format with individual components packaged for multiple experiments and mini scale-up. The cost of the kit is less than the total cost of individual components.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • 205699Palladium on carbon, extent of labeling: 10 wt. % loading, matrix activated carbon support 1 gKarta charakterystyki
  • 205737Palladium on calcium carbonate, extent of labeling: 5 wt. % loading, poisoned with lead 1 gKarta charakterystyki
  • 212911Palladium hydroxide on carbon, extent of labeling: 20 wt. % loading (dry basis), matrix carbon, wet support 1 gKarta charakterystyki
  • 277991Palladium on barium sulfate, reduced, extent of labeling: 5 wt. % loading 1 gKarta charakterystyki
  • 330108Palladium on carbon, Evonik NOBLYST® P1173 10% Pd 1 gKarta charakterystyki
  • 440086Palladium on alumina, extent of labeling: 10 wt. % loading, powder, reduced, dry 1 gKarta charakterystyki
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Organy docelowe
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)