Key Documents
212911
Palladium hydroxide on carbon
extent of labeling: 20 wt. % loading (dry basis), matrix carbon, wet support
Synonim(y):
Pd(OH)2/C, Pearlman’s catalyst
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
Poziom jakości
zawiera
≤50% water
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
zakres etykietowania
20 wt. % loading (dry basis)
macierz
carbon, wet support
ciąg SMILES
O[Pd]O
InChI
1S/2H2O.Pd/h2*1H2;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?