Key Documents
520829
Palladium on carbon
extent of labeling: 10 wt. % loading (dry basis), matrix carbon powder, wet support
Synonim(y):
Pd/C
About This Item
Polecane produkty
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Poziom jakości
zakres etykietowania
10 wt. % loading (dry basis)
macierz
carbon powder, wet support
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Stille reaction
- Hydrogenation reactions
- Suzuki-Miyaura cross-coupling and Heck-Mizoroki reactions
- Deoxygenation
- Oxidation reactions
- Coupling reactions
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?