Kluczowe dokumenty
227757
Pallad
sulfided, extent of labeling: 5 wt. % loading (dry basis), matrix activated carbon, wet support, (wet)
Synonim(y):
Palladium on carbon, Pd/C
Formularz
(wet)
zawiera
≤50% water
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
zakres etykietowania
5 wt. % loading (dry basis)
masa
Unit weight excludes weight of water
Matryca
activated carbon, wet support
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Stille reaction
- Hydrogenation reactions
- Suzuki-Miyaura cross-coupling and Heck-Mizoroki reactions
- Deoxygenation
- Oxidation reactions
- Coupling reactions
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
S275808-1EA | |
227757-10G | 4061833431696 |
227757-50G |