Kluczowe dokumenty
205753
Palladium on carbon
extent of labeling: 1 wt. % loading, 4-8 mesh
Synonim(y):
Pd/C
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
zakres etykietowania
1 wt. % loading
wielkość cząstki
4-8 mesh
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Stille reaction
- Hydrogenation reactions
- Suzuki-Miyaura cross-coupling and Heck-Mizoroki reactions
- Deoxygenation
- Oxidation reactions
- Coupling reactions
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?