Merck
76063
Sigma-Aldrich
Palladium hydroxide on activated charcoal
greener alternative
moistened with water, 10-20% Pd basis (based on dry substance)
Synonim(y):
Pd(OH)2/C, Pearlman’s catalysts
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Postać
lumps
jakość
moistened with water
zawiera
~50% water as stabilizer
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Designing Safer Chemicals
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
10-20% Pd (based on dry substance)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O[Pd]O
InChI
1S/2H2O.Pd/h2*1H2;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
NXJCBFBQEVOTOW-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalysis. Click here for more information.
Zastosowanie
Catalyst for hydrogenolysis of benzyl groups and epoxides; used to reduce nitro compounds to amines and as dehydrogenation reagent.
Hydrogenation catalyst
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jung, M. E.; Choi, Y. M.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 6729-6729 (1991)
Prugh, J. D.; Rooney, C. S. et al.
Tetrahedron Letters, 26, 2947-2947 (1985)
Zhao, S.; Freeman, J. P.; Szmuszkovicz, J.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 4051-4051 (1992)
Development of GSKDevelopment of GSK's reagent guides ? embedding sustainability into reagent selections reagent guides ? embedding sustainability into reagent selection.
Adams JP, et al.
Green Chemistry, 15, 1542-1549 (2013)