Merck
277991
Sigma-Aldrich
Palladium on barium sulfate
reduced, extent of labeling: 5 wt. % loading
Synonim(y):
Pd/BaSO4, Rosenmund catalyst
About This Item
Wzór liniowy:
Pd
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141733
eCl@ss:
38191001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
zakres etykietowania
5 wt. % loading
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Catalyst for the hydrogenation, the Rosenmund reduction.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bold, G.; Steiner, H. et al.
Helvetica Chimica Acta, 73, 405-405 (1990)