Kluczowe dokumenty
62145
Sigma-Aldrich
Lindlar Catalyst
Synonim(y):
Pd
About This Item
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Postać
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Zastosowanie
Lindlar catalyst is a heterogeneous catalyst that is used mainly for the selective hydrogenation of alkynes to alkenes.
It can also effective catalyze:
  • selective hydrogenations of triple bonds to cis-double bonds
  • monohydrogenation of polyolefins
  • hydrogenation of azides to amines
Komponenty
~ 5% palladium on calcium carbonate; poisoned with lead.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 2
Organy docelowe
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Chemoselective catalytic hydrogenation of alkenes by Lindlar catalyst.
Ghosh AK & Krishnan K.
Tetrahedron Letters, 39(9), 947-948 (1998)
A new convenient approach to the preparation of Z-1-alkenylboronates by the cis-Hydrogenation of 1-Alkynyldiisopropoxyboranes.
Srebnik M, et al.
Tetrahedron Letters, 29(22), 2635-2638 (1988)
The Lindlar Catalyst Revitalized: A Highly Chemoselective Method for the Direct Conversion of Azides to N-(tert-Butoxycarbonyl) amines.
Reddy PG, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2002(22), 3740-3743 (2002)
Effect of lead acetate in the preparation of the Lindlar catalyst.
Ulan JG, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52(14), 3126-3132 (1987)
Intermetallic Pd1-Zn1 nanoparticles in the selective liquid-phase hydrogenation of substituted alkynes.
Mashkovsky IS, et al.
Kinetics and Catalysis, 58(4), 480-491 (2017)