Merck
908002
Sigma-Aldrich
Palladium on calcium carbonate
Evonik Noblyst® P1152 5% Pd
Synonim(y):
Pd/CaCO3
About This Item
Wzór liniowy:
Pd
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
temp. samozapłonu
>1120 °F
zawiera
<3% water
zakres etykietowania
5 wt. % loading (dry basis)
masa
Unit weight excludes weight of water
Matryca
calcium carbonate support
ciąg SMILES
[Ca++].[Pd++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.Ca.Pd/c2*2-1(3)4;;/h2*(H2,2,3,4);;/q;;2*+2/p-4
Klucz InChI
XGLHAVVVUOEGIO-UHFFFAOYSA-J
Zastosowanie
Evonik 10709 P1152 5% Pd to katalizator palladowy na węglanie wapnia. Wykazano jego skuteczność w następujących reakcjach
  • uwodornienie alkenów i alkinów
  • uwodornienie aromatycznych grup nitrowych do hydroksyloamin
Produkt może być używany z naszym stacjonarnym generatorem wodoru, H-Genie Lite (Z744083).
Catalyst for:
  • Aqueous Heck coupling and hydroarylation
  • Reduction reactions
  • Hydrogenation reactions
Inne uwagi
Masa jednostkowa dotyczy suchego katalizatora netto.
Informacje prawne
Wyprodukowany przez Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
908002-10G