Kluczowe dokumenty
908061
Palladium on carbon
Evonik Noblyst® P1093 5% Pd
Synonim(y):
Pd/C
Formularz
powder
zawiera
~50% water
zakres etykietowania
5 wt. % loading (dry basis)
masa
Unit weight excludes weight of water
Matryca
activated carbon support
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Evonik 10709 P1093 5% Pd to katalizator palladowy na węglu. Wykazano jego skuteczność w następujących reakcjach
- uwodornienie alkenów i alkinów do alkanów
- uwodornienie nitryli do amin i aldehydów
- uwodornienie arylowych i alifatycznych grup nitrowych
- reakcje sprzęgania C-C
Inne uwagi
Masa jednostkowa dotyczy suchego katalizatora netto.
Informacje prawne
Wyprodukowany przez Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)