Kluczowe dokumenty
908142
Sigma-Aldrich
Ruthenium on alumina
Evonik Noblyst® P3061 5% Ru
Synonim(y):
Ru/Al2O3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ru
Masa cząsteczkowa:
101.07
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
zawiera
<3% water
zakres etykietowania
5 wt. % loading (dry basis)
masa
Unit weight excludes weight of water
Matryca
alumina support
Zastosowanie
Evonik 10709 P3061 5% Ru jest katalizatorem rutenowym na tlenku glinu. Wykazano jego skuteczność w następujących reakcjach
  • uwodornienie kwasów karboksylowych, estrów i bezwodników
  • częściowe uwodornienie związków aromatycznych
Produkt może być używany z naszym stacjonarnym generatorem wodoru, H-Genie Lite (Z744083).
Inne uwagi
Masa jednostkowa dotyczy suchego katalizatora netto.
Informacje prawne
Wyprodukowany przez Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1