Merck
908126
Sigma-Aldrich
Palladium on alumina
Evonik Noblyst® P1159 5% Pd
Synonim(y):
Pd/Al2O3
About This Item
Wzór liniowy:
Pd
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
zawiera
<3% water
zakres etykietowania
5 wt. % loading (dry basis)
masa
Unit weight excludes weight of water
Matryca
alumina support
mp
1552 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Evonik 10709 P1159 5% Pd to katalizator palladowy na tlenku glinu. Wykazano jego skuteczność w następujących reakcjach
  • uwodornienie aromatycznych grup nitrowych do hydroksyloamin
Produkt może być używany z naszym stacjonarnym generatorem wodoru, H-Genie Lite (Z744083).
Inne uwagi
Masa jednostkowa dotyczy suchego katalizatora netto.
Informacje prawne
Wyprodukowany przez Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)