Kluczowe dokumenty
907871
Ruthenium on carbon
Evonik Noblyst® P3060 5% Ru
Synonim(y):
Ru/C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ru
Masa cząsteczkowa:
101.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Formularz
powder
zawiera
~60% water
zakres etykietowania
5 wt. % loading (dry basis)
masa
Unit weight excludes weight of water
Matryca
activated carbon support
ciąg SMILES
[Ru]
InChI
1S/Ru
Klucz InChI
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Evonik 10709 P3060 5% Ru to katalizator rutenowy na węglu. Wykazano jego skuteczność w następujących reakcjach
- uwodornienie aldehydów i ketonów
- uwodornienie cukrów
- częściowe uwodornienie związków aromatycznych
Inne uwagi
Masa jednostkowa dotyczy suchego katalizatora netto.
Informacje prawne
Wyprodukowany przez Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)