Kluczowe dokumenty
326712
Ruthenium black
Synonim(y):
Ruthenium
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98%
Poziom jakości
Postać
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
rezystywność
7.1 μΩ-cm, 0°C
powierzchnia
17-26 m2/g
tw
3900 °C (lit.)
mp
2310 °C (lit.)
gęstość
12.45 g/cm3 (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
ciąg SMILES
[Ru]
InChI
1S/Ru
Klucz InChI
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Ru may be used as a catalyst in the following reactions;
- oxidative coupling of indoles and pyrroles with several alkenes
- arylations reactions.
Opakowanie
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?