Merck
208779
Sigma-Aldrich
Nickel on silica/alumina
greener alternative
extent of labeling: ~65 wt. % loading, powder
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
Poziom jakości
oczyszczone przez
reduction and stabilization
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: nickel
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zakres etykietowania
~65 wt. % loading
powierzchnia
~175 m2/g
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Klucz InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Nickel on silica/alumina can be used as an efficient catalyst in a variety of applications such as:
  • in plastic waste pyrolysis for the production of fuel
  • to study the supercritical water reforming of glycerol
  • in the supercritical water reforming of acetic acid for the production of hydrogen
Inne uwagi
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A Inhalation - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Produkty
Kompleksy niklu katalizują różne reakcje syntetyczne, takie jak addycja oksydacyjna, aktywacja C-H i sprzęganie krzyżowe.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
208779-500G
208779-100G4061838770196
208779-5G