Kluczowe dokumenty
221678
Raney®-Nickel
W.R. Grace and Co. Raney® 2800, slurry, in H2O, active catalyst
Synonim(y):
Raney Ni, Nickel sponge
About This Item
Polecane produkty
Formularz
slurry
skład
Ni, ≥89%
przydatność reakcji
core: nickel
reagent type: catalyst
producent / nazwa handlowa
W.R. Grace and Co. Raney® 2800
stężenie
in H2O
zanieczyszczenia
6-9% Al
wielkość cząstki
20-60 μm
pH
8.5-12.0
ciąg SMILES
[Al].[Ni]
InChI
1S/Al.Ni
Klucz InChI
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Kompleksy niklu katalizują różne reakcje syntetyczne, takie jak addycja oksydacyjna, aktywacja C-H i sprzęganie krzyżowe.