Merck
72240
Sigma-Aldrich
Aluminum-nickel alloy
purum, 50% Al basis, 50% Ni basis
Synonim(y):
Nickel-aluminum alloy, Raney®-Nickel alloy
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
klasa czystości
purum
Formularz
powder
skład
Al, 50%
Ni, 50%
przydatność reakcji
core: nickel
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
[Al].[Ni]
InChI
1S/Al.Ni
Klucz InChI
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Aluminum-nickel alloy can be used:
  • For the reduction of nitriles, nitro compounds and oximes to primary amines.
  • For the conversion of carbonyl compounds to hydrocarbons.
  • As a reducing agent to convert Ar-X derivatives to Ar-H compounds.
  • For the synthesis of Raney nickel catalyst to be used as an alkylating agent.
  • To synthesize non-pyrophoric Ni catalyst by alkali leaching.
  • For the synthesis of alloyed skeletal Ni catalysts.
Informacje prawne
Raney is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1 - Water-react 2
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Reduction of carbonyl groups to the corresponding methylenes with Ni-Al alloy in water.
Ishimoto K, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 89(4), 514-515 (2003)
Steam reforming of ethanol over skeletal Ni-based catalysts: A temperature programmed desorption and kinetic study
Zhang C, et al.
AIChE Journal, 60(2), 635-644 (2014)
Nickel-aluminum alloy as a reducing agent.
Keefer LK and Lunn G
Chemical Reviews, 89(3), 459-502 (1989)
Reinvestigating Raney nickel mediated selective alkylation of amines with alcohols via hydrogen autotransfer methodology.
Mehta A, et al.
Applied Catalysis A: General, 478(4), 241-251 (2014)
An environmentally benign and catalytically efficient non-pyrophoric Ni catalyst for aqueous-phase reforming of ethylene glycol.
Zhu LJ, et al.
Green Chemistry, 10(12), 1323-1330 (2008)
Produkty
Kompleksy niklu katalizują różne reakcje syntetyczne, takie jak addycja oksydacyjna, aktywacja C-H i sprzęganie krzyżowe.