Kluczowe dokumenty
359963
Boron trifluoride dihydrate
96%
Synonim(y):
Dwuwodzian fluorku boru, Dwuwodzian trifluoroboranu
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
współczynnik refrakcji
n20/D 1.316 (lit.)
gęstość
1.636 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]O[H].[H]O[H].FB(F)F
InChI
1S/BF3.2H2O/c2-1(3)4;;/h;2*1H2
Klucz InChI
MJCYPBSRKLJZTB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- An activator in Pechmann condensation to synthesize 4-methylcoumarin derivatives by the reaction between substituted phenols and methyl acetoacetate.
- An initiator for the polymerization of benzoxazine.
- A catalyst in the regioselective Fries rearrangement of phenolic esters to give hydroxyphenyl alkyl/aryl ketones.
- A catalyst to prepare 8-hydroxymethyltricyclene acetate by the reaction between camphene and formaldehyde in the presence of methylene chloride-acetic anhydride solvent.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?