Merck
434280
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride tetrahydrofuran complex
contains >0.5% sulfur dioxide as peroxide formation suppressor
Synonim(y):
BF3·THF, Boron trifluoride THF complex
About This Item
Wzór liniowy:
BF3 · THF
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.91
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
Poziom jakości
zawiera
>0.5% sulfur dioxide as peroxide formation suppressor
przydatność reakcji
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
bp
180 °C (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
gęstość
1.268 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
FB(F)F.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8BF3O/c6-5(7,8)9-3-1-2-4-9/h1-4H2
Klucz InChI
XYMZNNGTHKHCJH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Reactant or reagent involved in:
  • Deoxofluorination of alcohols and carbonyls
  • Synthesis of methacrylate-PEG-methacrylate-boron trifluoride self-doped gel polymer electrolytes
  • Hydroboration-oxidation of divinylferrocene
Reagent involved in the synthesis of biologically active molecules such as:
  • NK1 receptor antagonists
  • Complex polyketide natural products
  • Selective serotonin reuptake inhibitors
Used extensively as a polymerization initiator.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
189.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87.5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Vysokomol. Soedin., Ser. A Ser. B, 37, 554-554 (1995)
Macromolecules, 28, 3002-3002 (1995)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
434280-500ML4061832111384
434280-100ML4061832111360