Key Documents
179825
Borane dimethyl sulfide complex
Synonim(y):
(Dimethyl sulfide)trihydroboron, BMS, Borane-dimethyl sulfide
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: reductant
gęstość
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
B.CSC
InChI
1S/C2H6S.BH3/c1-3-2;/h1-2H3;1H3
Klucz InChI
RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- For the selective synthesis of 1,3,5-oxygenated compounds from dimethyl 3-oxoglutarate.
- For the conversion of ozonides to alcohols.
- In the CBS-catalyzed asymmetric reduction of ferrocenyl-1,3-diketones to 1,3-diols.
- For enantioselective reduction of ketones to chiral secondary alcohols in the presence of C3-symmetric tripodal hydroxyamide as a ligand.
- For the hydroboration reduction and other applications.
- With a dendrimeric supported L-pyrrolidinol in the asymmetric reduction of indanones and tetralones.
Opakowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Water-react 1
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
64.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
18 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?