Merck
775118
Sigma-Aldrich
Borane dimethyl sulfide complex solution
greener alternative
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Synonim(y):
BMS, Trihydro[thiobis[methane]]boron
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2S · BH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
75.97
Beilstein:
3663489
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: reductant
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
gęstość
0.844 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
thioether
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
B.CSC
InChI
1S/C2H6S.BH3/c1-3-2;/h1-2H3;1H3
Klucz InChI
RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Ten produkt, 1,0 M w 2-metylotetrahydrofuranie, jest zgodny z "Bezpieczniejszymi rozpuszczalnikami i substancjami pomocniczymi", "Wykorzystaniem odnawialnych surowców" i "Bezpieczniejszą chemią zapobiegającą wypadkom". Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.
Zastosowanie
Alternatywę dla tetrahydrofuranu i dichlorometanu można znaleźć na stronie: An alternative to Tetrahydrofuran and Dichloromethane .
Powszechnie stosowany w hydroborowaniu olefin i jako reduktor karbonylków. 2-Me-THF wykazał potencjał jako rozpuszczalnik przyjazny dla środowiska w porównaniu do powszechnie stosowanych rozpuszczalników, np. dichlorometanu i THF.
Reactant used as a regioselective reducing agent
Reactant involved in:
  • Hydroboration / oxidation
Synthesis of cage compounds
Opakowanie
Butelka 2124 o pojemności 25 ml jest zalecana do jednorazowego użytku. Wielokrotne przebicia prawdopodobnie spowodują zmniejszenie wydajności produktu.
Informacje prawne
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
9.3 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-12.6 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jeong Won Jang et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 61(6), 1809-1820 (2015-01-30)
The effect of viral suppression on long-term disease outcome after decompensation in patients with hepatitis B virus (HBV)-related cirrhosis has not been established. The aim of this study was to determine the long-term effect of antiviral therapy (AVT) in patients
Elin S Gray et al.
Oncotarget, 6(39), 42008-42018 (2015-11-03)
Repeat tumor biopsies to study genomic changes during therapy are difficult, invasive and data are confounded by tumoral heterogeneity. The analysis of circulating tumor DNA (ctDNA) can provide a non-invasive approach to assess prognosis and the genetic evolution of tumors
Santiago Palacio et al.
International journal of stroke : official journal of the International Stroke Society, 10(5), 686-691 (2013-05-23)
It remains controversial whether dual antiplatelet therapy reduces stroke more than aspirin alone. We aimed to assess the effects of adding clopidogrel to aspirin on the occurrence of stroke and major haemorrhage in patients with vascular disease. Meta-analysis of published
Isidoro González-Álvaro et al.
Rheumatology (Oxford, England), 54(7), 1200-1209 (2014-12-21)
The aim of this study was to establish guidelines for the optimization of biologic therapies for health professionals involved in the management of patients with RA, AS and PsA. Recommendations were established via consensus by a panel of experts in
Saskia Ditisheim et al.
Inflammatory bowel diseases, 21(11), 2598-2604 (2015-08-06)
Inflammatory bowel diseases (IBD) are systemic conditions that commonly display extraintestinal manifestations. Inflammatory articular disease (IAD: axial or peripheral) is the most common extraintestinal manifestation. The aim of this study was to evaluate the prevalence and the clinical characteristics associated
Global Trade Item Number
SKUGTIN
775118-100ML4061838136909
775118-4X25ML4061838136916
775118-500ML4061838136923