Kluczowe dokumenty
180238
Borane dimethylamine complex
97%
Synonim(y):
Dimethylamine borane
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
mp
36 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[BH3-][NH+](C)C
InChI
1S/C2H10BN/c1-4(2)3/h4H,1-3H3
Klucz InChI
RUOMFVPJBOADHA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Ni-catalyzed reduction of electron-deficient aryl tosylates.
- Pd-catalyzed reduction of nitroarenes to corresponding amines.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
180238-100G | 4061835554447 |
180238-5G | 4061838754806 |
180238-25G | 4061838754790 |
180238-500G | 4065265906906 |