Kluczowe dokumenty
682098
Borane-ammonia complex
95%
Synonim(y):
Amminetrihydroboron, Borazane
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
Formularz
solid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
B.N
InChI
1S/BH3.H3N/h2*1H3
Klucz InChI
WZMUUWMLOCZETI-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.
Baterie, ogniwa paliwowe i superkondensatory opierają się na elektrochemicznym wytwarzaniu energii. Zrozumienie ich działania i separacji transportu elektronów/jonów.
Baterie, ogniwa paliwowe i superkondensatory opierają się na elektrochemicznym wytwarzaniu energii. Zrozumienie ich działania i separacji transportu elektronów/jonów.