Kluczowe dokumenty
686026
Lithium borohydride
hydrogen-storage grade, ≥90%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
hydrogen-storage grade
Poziom jakości
Próba
≥90%
Formularz
crystals
przydatność reakcji
reagent type: reductant
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
275 °C (dec.)
gęstość
0.666 g/mL at 25 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
ciąg SMILES
[Li+].[BH4-]
InChI
1S/BH4.Li/h1H4;/q-1;+1
Klucz InChI
UUKMSDRCXNLYOO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
An article about metal borohydrides as hydrogen storage materials
Research and development of solid-state lithium fast-ion conductors is crucial because they can be potentially used as solid electrolytes in all-solid-state batteries, which may solve the safety and energy-density related issues of conventional lithium-ion batteries that use liquid (farmable organic) electrolytes.