klasa czystości
for analytical purposes
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: reductant
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
ciąg SMILES
[BH4-].[BH4-].[Ca++]
InChI
1S/2BH4.Ca/h2*1H4;/q2*-1;+2
Klucz InChI
MOUPUCLGEWXWHJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
- by reacting diborane with calcium hydride/alkoxides
- by ball milling CaCl2 and NaBH4, resulting in an exchange reaction
- by exchange reaction between CaCl2 and NaBH4 in THF
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
An article about metal borohydrides as hydrogen storage materials
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids