Merck
302309
Sigma-Aldrich
2-Cyanoethyl N,N-diisopropylchlorophosphoramidite
Cl 13.5-15.5 %
Synonim(y):
Chloro(diisopropylamino)-β-cyanoethoxyphosphine
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2CH]2NP(Cl)OCH2CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.68
Beilstein:
3588525
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
liquid
Poziom jakości
skład
Cl, 13.5-15.5%
gęstość
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
nitrile
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)N(C(C)C)P(Cl)OCCC#N
InChI
1S/C9H18ClN2OP/c1-8(2)12(9(3)4)14(10)13-7-5-6-11/h8-9H,5,7H2,1-4H3
Klucz InChI
QWTBDIBOOIAZEF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Cyanoethyl N,N-diisopropylchlorophosphoramidite was employed:
  • for selective monophosphorylation of carbohydrates and nucleosides
  • for conversion of protected ribonucleosides to phosphoramidites
  • as phosphitylating reagent for 3′-hydroxyl groups in the synthesis of oligodeoxyribonucleotides
  • in a scalable, solution-phase oligonucleotide synthesis employing phosphoramidite chemistry and DMT-, iBu- and Bz-protected monomers. Intermediates were isolated by extraction without further purification
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Ono et al.
Bioconjugate chemistry, 4(6), 499-508 (1993-11-01)
Novel 2'-deoxyuridine analogues carrying aminoalkyl linkers at the 1'-position of the sugar residues were synthesized and incorporated into oligonucleotides, then intercalating groups such as an anthraquinone derivative and a pyrene derivative were attached to the amino groups. Duplexes consisting of
Organic Process Research & Development, 10, 1238-1238 (2006)
Tetrahedron Letters, 45, 509-509 (2004)
Tetrahedron Letters, 35, 5221-5221 (1994)
Tetrahedron Letters, 34, 6189-6189 (1993)