Kluczowe dokumenty
ALD00604
(+)-PSI Reagent
95%
Synonim(y):
(+)-Ψ, (2R,3aR,6S,7aR)-3a-Methyl-2-((perfluorophenyl)thio)-6-(prop-1-en-2-yl)hexahydrobenzo[d][1,3,2]oxathiaphosphole 2-sulfide, Phosphorus-Sulfur Incorporation Reagent
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
Formularz
powder or crystals
mp
102-107 °C
ciąg SMILES
Fc1c(c(c(c(c1F)F)S[P]2(=S)S[C@]3([C@H](O2)C[C@H](CC3)C(=C)C)C)F)F
Klucz InChI
YPYCUYPOHPPYAS-DWBMIXFYSA-N
Zastosowanie
The PSI Reagents open access to thiophosphate-based nucleotide molecules with therapeutic promise as demonstrated by the Baran lab in the preparation of pure stereoisomers of cyclic dinucleotides (CDNs) and antisense oligonucleotides (ASOs).
Learn more about PI and PSI reagents
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Odczynniki PI i PSI to platforma odczynników na bazie fosforanów do fosforylacji i fosfotiolacji nukleotydów i peptydów opracowana przez laboratorium Barana.