Kluczowe dokumenty
ALD00632
Methyl (-)-PI Reagent
≥95%
Synonim(y):
1,3,2-benzoksatiofosforan, heksahydro-2,7a-dimetylo-5-(1-metylotiofenylo)-, 2-siarczek, (2S,3aS,5R,7aS)
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@@]1(S[P@](O2)(C)=S)[C@]2(C)CC[C@@H](C(C)=C)C1
InChI
1S/C11H19OPS2/c1-8(2)9-5-6-11(3)10(7-9)15-13(4,14)12-11/h9-10H,1,5-7H2,2-4H3/t9-,10+,11+,13?/m1/s1
Klucz InChI
VBFDELVILGOWRT-UCHDHUMISA-N
Zastosowanie
Dowiedz się więcej o odczynnikach PI i PSI.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Odczynniki PI i PSI to platforma odczynników na bazie fosforanów do fosforylacji i fosfotiolacji nukleotydów i peptydów opracowana przez laboratorium Barana.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
ALD00632-500MG | 4065268348277 |
ALD00632-2G | 4065268348260 |