Kluczowe dokumenty
ESYNTH004
Sigma-Aldrich
SynLectro 50 mL Jacketed Glass Cell with PTFE stopper
About This Item
Kod UNSPSC:
81141502
NACRES:
NB.61
Opis ogólny
11936 Szklana kuweta z płaszczem o pojemności 50 ml z korkiem z PTFE jest częścią platformy do elektrolizy 11936 przeznaczonej do elektrochemii syntetycznej.
Cechy i zalety:
  • Zaprojektowane z myślą o uproszczeniu konfiguracji, optymalizacji reaktywności i poprawie bezpieczeństwa
  • Ramię boczne umożliwia podłączenie do chłodnicy zwrotnej lub gazu obojętnego
  • Płaszcz zapewnia kontrolę termiczną
  • Materiał odporny chemicznie (PTFE)
  • Chroni styki elektryczne przed elektrolitami
  • Tuleja (opcjonalna) zapobiega zacieraniu się połączeń
11936 ElectrolysisPlatform
11936 Electrolysis Platform to portfolio produktów laboratoryjnych i elektrod zaprojektowanych w celu uproszczenia i standaryzacji elektrosyntezy w skali preparatywnej. Dowiedz się więcej o każdym komponencie, zaprojektowanym z myślą o spójności, powtarzalności i bezpieczeństwie.
Informacje prawne
SynLectro is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Poznaj naszą nową platformę elektrolizy SynLectro™, która została zaprojektowana w celu uproszczenia i standaryzacji elektrochemicznej syntezy organicznej w skali badawczej i wsadowej.