Elektrosynteza
Elektrosynteza lub synteza elektrochemiczna to technika syntezy, która wykorzystuje energię elektryczną do napędzania reakcji chemicznych w celu tworzenia nowych związków. Istnieje wiele zalet elektrochemii, w tym nowa reaktywność, wysoka tolerancja grup funkcyjnych, chemoselektywność i zdolność do syntezy wysoce sfunkcjonalizowanych lub złożonych związków, które mogą być trudne do wytworzenia innymi metodami. Synteza elektroorganiczna może generować reaktywne związki pośrednie, które są niestabilne lub trudne do wyizolowania, a następnie wykorzystywać te związki pośrednie do produkcji bardziej złożonych cząsteczek poprzez dalsze reakcje elektrochemiczne. Ponadto wykorzystanie energii elektrycznej zastępuje toksyczne i kosztowne chemikalia, umożliwiając wydajniejsze, czystsze i tańsze przeprowadzenie syntezy zgodnie z zasadami zielonej chemii.
Czytaj więcej
SynLectroTM Platforma elektrolizy
Nasza oferta produktów do elektrosyntezy, w tym szklane ogniwa, korki i tuleje PTFE, uchwyty elektrod i elektrody, pozwala badaczom bezpiecznie i wydajnie przeprowadzać reakcje elektrochemiczne. Nasza platforma produktów SynLectro™ została zaprojektowana w celu uproszczenia i standaryzacji elektrochemicznej syntezy organicznej, w zależności od konkretnej pożądanej reakcji i skali reakcji od badań do produkcji.
Faraday Lab: Electrosynthesis Workstation
Faraday Lab: Electrosynthesis Workstation to kontroler zasilania typu plug and play do syntezy elektrochemicznej. Wyposażony w trzy typy eksperymentów (stały prąd, stałe napięcie i CV), a także możliwość zapisywania i eksportowania danych reakcji, Faraday Lab jest idealnym wstępem do elektrosyntezy. Faraday Lab ma uniwersalną kompatybilność z zestawami laboratoryjnymi i elektrodami, w tym z naszą własną platformą do elektrolizy SynLectro™.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Brochure: SynLectro™ Electrolysis Platform
Our SynLectro™ Electrolysis Platform is designed to simplify and standardize electrochemical organic synthesis at research and batch scale.
- Article: SynLectro™ Electrolysis Platform
Find out how to this platform simplifies and standardizes electrochemical organic synthesis to make it more efficient, cleaner and cheaper.
- Article: Visible-light Photoredox Catalysis
Photoredox chemistry is a powerful tool in organic synthesis. Find the right photoreactor for your experiment.
- Article: Acid and Base Chart — Table of Acids & Bases
Use this chart to find the relative strength of the most common acids and bases.
- Article: Aldol Condensation Reaction
Learn about this useful carbon-carbon bond-forming reaction first introduced by Charles Wurtz.
- Article: Greener Chemistry: Methods and Products for Amide Bond Formation
Explore our products for catalytic amidation technology to make your organic synthesis more sustainable.
- Article: Baeyer-Villiger Oxidation Reaction
Learn about the benefits, applications, and recent research for this useful reaction technique and explore our products.
- Article: Spirocyclic Building Blocks for Scaffold Assembly
Explore our suit of spirocyclic building blocks developed in collaboration with Professor Dr. Carreira and Spirochem.
- Article: Diels–Alder Reaction
Browse our products for cycloaddition and learn more about the applications of this reaction, which was awarded the Nobel prize in chemistry.
- Aldrichimica Acta: Pioneer Your Pathway Discovery
Take a deep dive into preparative batch-type electrosynthesis, reductive electrosynthesis, and emerging trends in organic electrocatalysis.