Platforma elektrolizy SynLectro
REAKCJE W ZASIĘGU
Z nową Platformą Elektrolizy SynLectro™
Elektrochemia w syntezie organicznej to technika, która zyskała popularność dzięki możliwości projektowania złożonych małych cząsteczek, które wcześniej były niemożliwe do wytworzenia lub znalezienia bardziej wydajnych sposobów wytwarzania znanych związków. Wykorzystując energię elektryczną do napędzania zmian chemicznych, można przekształcić docelową część cząsteczki, pozostawiając resztę struktury nietkniętą. Ponadto, wykorzystanie energii elektrycznej zastępuje toksyczne i kosztowne chemikalia, umożliwiając bardziej wydajną, czystszą i tańszą syntezę.
Nasza nowa platforma elektrolizy SynLectro™ została zaprojektowana w celu uproszczenia i standaryzacji elektrochemicznej syntezy organicznej w skali badawczej i wsadowej. Dzięki naszemu wygodnemu portfolio nie ma już potrzeby projektowania lub konstruowania konfiguracji. Wystarczy wybrać zestaw lub komponenty a'la carte i już można badać nowe reakcje elektrochemiczne.
Dowiedz się więcej o każdym komponencie platformy elektrolizy SynLectro™:
Rysunek 1.Zestaw startowy 50 Zestaw startowy
Zestaw startowy 50 Starter Kit
Nasz zestaw startowy 50 mL, zawierający szklaną celę o pojemności 50 mL, korek i tuleję z PTFE, dwa uchwyty elektrod i sześć elektrod (2 grafitowe, ze stali nierdzewnej, niklowa, ołowiowa i cynkowa), to idealny sposób na eksperymentowanie z elektrochemią w syntezie organicznej.
200 ml zestaw startowy
Nasz 200 ml zestaw startowy, zawierający szklaną celę o pojemności 200 ml, korek i tuleję z PTFE, dwa uchwyty elektrod i sześć elektrod (2 grafitowe, ze stali nierdzewnej, niklowa, ołowiowa i cynkowa), to doskonały sposób na zwiększenie skali reakcji z wykorzystaniem elektrochemii.
Kluczowe cechy
- Nie ma potrzeby samodzielnego projektowania sprzętu do reakcji
- Łatwa w użyciu konfiguracja zapewnia spójność i powtarzalność
- Kompatybilny z komercyjnymi zasilaczami
- Obsługuje konfiguracje 2- lub 3-elektrodowe
- Zapewnia bezpieczeństwo - system otwarty, zatyczka oddziela styki elektryczne od elektrolitu
Rysunek 2.Szklane ogniwa i korki
Glass Cells and Stoppers
Oferujemy cztery różne konfiguracje ogniw: ogniwo o pojemności 50 ml, ogniwo z płaszczem o pojemności 50 ml, ogniwo o pojemności 200 ml i ogniwo z płaszczem o pojemności 200 ml. Nasze ogniwa z płaszczem zapewniają prosty interfejs do podłączenia zewnętrznego systemu kontroli temperatury w celu podgrzania lub schłodzenia elektrolitu.
Nasz korek PTFE i tuleja PTFE zostały zaprojektowane w celu oddzielenia styków elektrycznych od elektrolitu i działają wyłącznie z naszymi szklanymi ogniwami.
Kluczowe cechy
- Zaprojektowany w celu uproszczenia konfiguracji, optymalizacji reaktywności i poprawy bezpieczeństwa
- Boczne ramię umożliwia podłączenie do chłodnicy zwrotnej lub gazu obojętnego
- Opcja z płaszczem wspomaga kontrolę termiczną
- Materiał odporny chemicznie (PTFE)
- Chroni styki elektryczne przed elektrolitami
- Tuleja (opcjonalna) zapobiega zatarciu połączeń
Rysunek 3.Uchwyty elektrod
Uchwyty elektrod
Oferujemy dwie opcje uchwytów elektrod: uchwyt elektrody ze stali nierdzewnej i uchwyt elektrody z PTFE, aby podłączyć źródło zasilania do elektrody.
Kluczowe cechy
- Dopasowuje się do zatyczki, utrzymując elektrody mocno na miejscu w celu wytworzenia jednorodnego pola elektrycznego
- Końcówka styku elektrycznego jest kompatybilna z komercyjnymi zasilaczami
- Stal nierdzewna
- Uchwyt elektrody z PTFE zapobiega uszkodzeniu/zarysowaniu powierzchni elektrody - do użytku z miękkimi elektrodami
Rysunek 4.Elektrody
Elektrody
Wybieraj spośród 14 różnych materiałów:
|
|
|
Kluczowe cechy
- Każda elektroda ma wymiary 3x20x60mm, dopasowane do naszych ogniw /li>
- Tailor zaprojektowany tak, aby pasował do ogniw, pozwalając na optymalną aktywną powierzchnię elektrody
Platforma SynLectro™ Elektroliza w działaniu
Zestawiliśmy reprezentatywne przykłady literaturowe wykorzystujące platformę SynLectro™ do elektrochemii:
Redukcyjna cyklizacja w celu uzyskania dostępu do 2H-2-(arylo)-benzo[d]-1,2,3-triazoli
synteza nitronów z nitroarenów i aldehydów