Reakcja Biginelli
Reakcja Biginellego (Rysunek 1) to katalizowana kwasem, trójskładnikowa reakcja pomiędzy aldehydem, b-ketoestrem i mocznikiem, w wyniku której powstają tetrahydropirymidony o potencjalnym zastosowaniu farmaceutycznym.
Rysunek 1. Schemat reakcji Biginellego.
Reakcja ta została po raz pierwszy opisana w 1893 roku i wzbudziła zwiększone zainteresowanie ze względu na bliski związek strukturalny produktów końcowych z klinicznie ważnymi dihydropirymidynami.1 Związki te wykazują aktywność biologiczną, taką jak działanie przeciwwirusowe, przeciwnowotworowe, przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, a ostatnio także przeciwnadciśnieniowe.2
Uważa się, że mechanizm tej reakcji polega najpierw na kondensacji między aldehydem a mocznikiem. W ten sposób powstaje półprodukt iminowy, który jest elektrofilowy dla nukleofilowej addycji enolu ketoestrowego. Powstały karbonyl ketonowy ulega następnie reakcji kondensacji z NH2 mocznika. Daje to cyklizowany produkt końcowy.