Kluczowe dokumenty
ESYNTH008
Sigma-Aldrich
SynLectro Electrode Holder
About This Item
Kod UNSPSC:
81141502
NACRES:
NB.61
Opis ogólny
SynLectro Electrode Holder is part of the SynLectro Electrolysis Platform for synthetic electrochemistry. This standard electrode holder is designed to hold electrodes in firmly place to create a homogenous electric field.
SynLectro Electrolysis Platform
The SynLectro Electrolysis Platform is a portfolio of labware products and electrodes designed to simplify and standardize preparative scale electrosynthesis. Learn more about each component, designed with consistency, reproducibility, and safety in mind.
Informacje prawne
SynLectro is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Poznaj naszą nową platformę elektrolizy SynLectro™, która została zaprojektowana w celu uproszczenia i standaryzacji elektrochemicznej syntezy organicznej w skali badawczej i wsadowej.