ESYNTH007
SynLectro™ PTFE Electrode Holder
About This Item
Polecane produkty
Powiązane kategorie
Opis ogólny
SynLectro™ PTFE Electrode Holder is part of the SynLectro™ Electrolysis Platform for synthetic electrochemistry. This electrode holder is designed to hold electrodes in firmly place to create a homogenous electric field. The PTFE holder prevents damage and scratching to the electrode surface - for use with soft electrode materials.
SynLectro™ Electrolysis Platform
The SynLectro™ Electrolysis Platform is a portfolio of labware products and electrodes designed to simplify and standardize preparative scale electrosynthesis. Learn more about each component, designed with consistency, reproducibility, and safety in mind.
SynLectro™ Electrolysis Platform
The SynLectro™ Electrolysis Platform is a portfolio of labware products and electrodes designed to simplify and standardize preparative scale electrosynthesis. Learn more about each component, designed with consistency, reproducibility, and safety in mind.
Informacje prawne
SynLectro is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Poznaj naszą nową platformę elektrolizy SynLectro™, która została zaprojektowana w celu uproszczenia i standaryzacji elektrochemicznej syntezy organicznej w skali badawczej i wsadowej.