929875
Standard Electrochemical Cell kit
100 mL cell
Synonim(y):
MF-1051
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
Poziom jakości
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Ta standardowa cela elektrochemiczna (ze szklaną celą o pojemności 100 ml) jest przeznaczona do użytku ze wszystkimi standardowymi elektrodami odniesienia BASi, standardowymi elektrodami roboczymi i elektrodami pomocniczymi. Szklana cela ma pojemność około 100 ml i pozwala na przetestowanie 25-75 ml roztworu. Jest również wyposażona w rurkę PTFE do przedmuchiwania lub kocowania roztworu.
Komponenty
This kit contains:
- PTFE-coated stir bar
- RE-5B Ag/AgCl (3M NaCl) reference electrode
- Coiled Pt wire auxiliary electrode
- 100mL glass cell
- BE PTFE cell top
- Auxiliary electrode chamber
- Auxiliary electrode bushing
- Glassy carbon working electrode – 3 mm diameter
- PTFE tubing 1/16" OD
- O-ring for BE cell aux chamber
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Additional Studies on the Electrochemical Behaviour of Three Macrolides on Pt and Carbon Based Electrodes.
Veseli A, et al.
Electroanalysis, 33(10), 2196-2203 (2021)