Kluczowe dokumenty
BASMF2060
Sigma-Aldrich
Electrode Polishing Kit, PK-4
Synonim(y):
PK-4 Pasta do polerowania elektrod
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Opis ogólny
Zestaw zawiera:
  • Modyfikator elektrody - drobnoziarniste pady polerskie (5)
  • Diamentowe pady polerskie (białe, nylonowe) (10)
  • Pady polerskie z tlenku glinu (brązowe, aksamitne) (5)
  • Szklana płytka polerska (2)
  • Modyfikator elektrody - gruboziarnisty poler diamentowy - 15 um (1)
  • Modyfikator elektrody - drobny poler diamentowy - 3 um (1)
  • Modyfikator elektrody - ultradrobny poler diamentowy - 1 um (1)
  • Modyfikator elektrody - polerowanie tlenku glinu (1)
Zastosowanie
Kinetyka transferu elektronów, a tym samym odpowiedź prądowa gatunków redoks-aktywnych, może być znacząco uzależniona od stanu powierzchni elektrody roboczej. Wstępna obróbka powierzchni elektrody może być zatem konieczna w celu uzyskania powtarzalnych wyników.
Jeśli płukanie powierzchni elektrody wodą i/lub metanolem jest niewystarczające do usunięcia zaadsorbowanych gatunków i przywrócenia elektrody roboczej do stanu początkowego, może być wymagane ręczne polerowanie przy użyciu zestawu do polerowania PK-4. Zawiesiny pasty polerskiej są nakładane na podkładki z tkaniny przymocowane do szklanych płytek. Proces polerowania powinien zawsze przebiegać od materiałów gruboziarnistych do drobnoziarnistych, z dokładnym płukaniem i zmianą padów pomiędzy poszczególnymi etapami.
Informacje prawne
Produkt firmy Bioanalytical Systems, Inc.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)