Key Documents
ESYNTH002
Sigma-Aldrich
SynLectro 200 mL starter kit
Synonim(y):
SynLectro 200 mL Beginning Set
About This Item
Kod UNSPSC:
81141502
NACRES:
NB.61
Opis ogólny
SynLectro 200 mL Starter Kit is the perfect way to get your electrochemical reaction started.
This kit contains:
  • 200 mL glass cell
  • PTFE stopper and sleeve
  • 2 electrode holders
  • 2 graphite electrodes
  • stainless steel electrode
  • nickel electrode
  • lead electrode
  • zinc electrode
SynLectro Electrolysis Platform
The SynLectro Electrolysis Platform is a portfolio of labware products and electrodes designed to simplify and standardize preparative scale electrosynthesis. Learn more about each component, designed with consistency, reproducibility, and safety in mind.
Informacje prawne
SynLectro is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Poznaj naszą nową platformę elektrolizy SynLectro™, która została zaprojektowana w celu uproszczenia i standaryzacji elektrochemicznej syntezy organicznej w skali badawczej i wsadowej.