ESYNTH001
SynLectro™ 50 mL starter kit
Synonim(y):
SynLectro™ 50 mL Starter Set
Opis ogólny
SynLectro™ 50 mL Starter Kit is the perfect way to get your electrochemical reaction started.
This kit contains:
SynLectro™ Electrolysis Platform
The SynLectro™ Electrolysis Platform is a portfolio of labware products and electrodes designed to simplify and standardize preparative scale electrosynthesis. Learn more about each component, designed with consistency, reproducibility, and safety in mind.
This kit contains:
- 50 mL glass cell
- PTFE stopper and sleeve
- 2 electrode holders
- 2 graphite electrodes
- stainless steel electrode
- nickel electrode
- lead electrode
- zinc electrode
SynLectro™ Electrolysis Platform
The SynLectro™ Electrolysis Platform is a portfolio of labware products and electrodes designed to simplify and standardize preparative scale electrosynthesis. Learn more about each component, designed with consistency, reproducibility, and safety in mind.
Informacje prawne
SynLectro is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Poznaj naszą nową platformę elektrolizy SynLectro™, która została zaprojektowana w celu uproszczenia i standaryzacji elektrochemicznej syntezy organicznej w skali badawczej i wsadowej.