ESYNTH020
SynLectro™ Boron-doped Diamond Electrode
size 3 mm × 20 mm × 60 mm
Synonim(y):
Diamentowa elektroda elektrochemiczna z domieszką boru
About This Item
Polecane produkty
rozmiar
3 mm × 20 mm × 60 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
11936 Electrolysis Platform
Platforma 11936 Electrolysis Platform to portfolio produktów laboratoryjnych i elektrod zaprojektowanych w celu uproszczenia i standaryzacji elektrosyntezy w skali preparatywnej. Dowiedz się więcej o każdym komponencie, zaprojektowanym z myślą o spójności, powtarzalności i bezpieczeństwie.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Powiązane treści
Poznaj naszą nową platformę elektrolizy SynLectro™, która została zaprojektowana w celu uproszczenia i standaryzacji elektrochemicznej syntezy organicznej w skali badawczej i wsadowej.