Merck
ALD00617
Sigma-Aldrich
(−)-PI Reagent
≥95%
Synonim(y):
(2R,3aS,5R,7aS)-7a-Methyl-2-((perfluorophenyl)thio)-5-(prop-1-en-2-yl)hexahydrobenzo[d][1,3,2]oxathiaphosphole 2-sulfide, Phosphorus Incorporation reagent
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16F5OPS3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.46
Kod UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
powder
mp
118-123 °C
Zastosowanie
(−)-PI Reagent is an air- and moisture-tolerant, reagent developed in the Baran lab for stereospecific synthesis of chiral phosphines and methylphosphonate nucleotides. The enantiomer, (+)-PI Reagent, is also available.
Learn more about PI and PSI reagents
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Odczynniki PI i PSI to platforma odczynników na bazie fosforanów do fosforylacji i fosfotiolacji nukleotydów i peptydów opracowana przez laboratorium Barana.