Merck
ALD00602
Sigma-Aldrich
(–)-PSI Reagent
95%
Synonim(y):
(-)-Ψ, (2S,3aS,6R,7aS)-3a-metylo-2-((perfluorofenylo)tio)-6-(prop-1-en-2-ylo)heksahydrobenzo[d][1,3,2]oksatiafosforo-2-siarczek, Odczynnik do inkorporacji fosforu i siarki
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16F5OPS3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
powder or crystals
mp
103-107 °C
ciąg SMILES
Fc1c(c(c(c(c1F)F)S[P]2(=S)S[C@@]3([C@@H](O2)C[C@@H](CC3)C(=C)C)C)F)F
InChI
1S/C16H16F5OPS3/c1-7(2)8-4-5-16(3)9(6-8)22-23(24,26-16)25-15-13(20)11(18)10(17)12(19)14(15)21/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+,16+,23?/m1/s1
Klucz InChI
YPYCUYPOHPPYAS-QSHUGKRNSA-N
Zastosowanie
Odczynnik (-)-PSI, odporny na działanie powietrza i wilgoci, został opracowany w laboratorium Baran do stereokontrolowanej syntezy oligonukleotydów fosforotioanowych. Enancjomer, (+)-PSI Reagent, jest również dostępny (nr kat. ALD00604).
Odczynniki PSI otwierają dostęp do cząsteczek nukleotydów opartych na tiofosforanach o obiecujących właściwościach terapeutycznych, jak wykazał laboratorium Baran w przygotowaniu czystych stereoizomerów cyklicznych dinukleotydów (CDN) i antysensownych oligonukleotydów (ASO).
Dowiedz się więcej o odczynnikach PI i PSI.
Informacje prawne
PCT/US2019/027256; amerykańskie zgłoszenie patentowe nr 16/382,692
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kyle W Knouse et al.
Science (New York, N.Y.), 361(6408), 1234-1238 (2018-08-04)
Phosphorothioate nucleotides have emerged as powerful pharmacological substitutes of their native phosphodiester analogs with important translational applications in antisense oligonucleotide (ASO) therapeutics and cyclic dinucleotide (CDN) synthesis. Stereocontrolled installation of this chiral motif has long been hampered by the systemic
Produkty
Odczynniki PI i PSI to platforma odczynników na bazie fosforanów do fosforylacji i fosfotiolacji nukleotydów i peptydów opracowana przez laboratorium Barana.