Merck
392561
Sigma-Aldrich
Methyl N,N,N′,N′-tetraisopropylphosphorodiamidite
97%
Synonim(y):
Bis(diisopropylamino)methoxyphosphine;
About This Item
Wzór liniowy:
[[(CH3)2CH]2N]2POCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.37
Beilstein:
4291461
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461 (lit.)
bp
74-75 °C/0.45 mmHg (lit.)
gęstość
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COP(N(C(C)C)C(C)C)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C13H31N2OP/c1-10(2)14(11(3)4)17(16-9)15(12(5)6)13(7)8/h10-13H,1-9H3
Klucz InChI
YFYBXOIQXOOUCI-UHFFFAOYSA-N
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)