Merck
262528
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropylmethylphosphonamidic chloride
95%
Synonim(y):
Chloro(diisopropylamino)methoxyphosphine, Methyl N,N-diisopropylchlorophosphoramidite, Methyl N,N-diisopropylphosphoramidochloridite
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2CH]2NP(OCH3)Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.64
Beilstein:
3600769
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
współczynnik refrakcji
n20/D 1.468 (lit.)
bp
34-35 °C/0.8 mmHg (lit.)
gęstość
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COP(Cl)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C7H17ClNOP/c1-6(2)9(7(3)4)11(8)10-5/h6-7H,1-5H3
Klucz InChI
VOVWQRQDSCYAEA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Reagent used for polymer-supported deoxyoligonucleotide and oligoribonucleotide syntheses.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron Letters, 34, 2195-2195 (1993)
Aldrichimica Acta, 16, 47-47 (1983)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 747-747 (1993)