Kluczowe dokumenty
190500
tert-Butyldimethylsilyl chloride
reagent grade, 97%
Synonim(y):
tert-Butyl(chloro)dimethylsilane, tert-Butyldimethylchlorosilane, TBDMSCl
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
tw
125 °C (lit.)
mp
86-89 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h1-5H3
Klucz InChI
BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)