Merck
B16003
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-2-butanone
98%
Synonim(y):
Benzylacetone, Methyl 2-phenethyl ketone, NSC 44829, NSC 813
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.20
Beilstein:
1907123
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.512 (lit.)
bp
235 °C (lit.)
gęstość
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
Klucz InChI
AKGGYBADQZYZPD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gilles Brackman et al.
PloS one, 6(1), e16084-e16084 (2011-01-21)
Many bacteria, including Vibrio spp., regulate virulence gene expression in a cell-density dependent way through a communication process termed quorum sensing (QS). Hence, interfering with QS could be a valuable novel antipathogenic strategy. Cinnamaldehyde has previously been shown to inhibit
Cheanyeh Cheng et al.
Journal of chromatography. A, 1380, 1-10 (2015-01-08)
An online solid-phase microextraction coupled liquid chromatography-electrospray ionization-ion trap mass spectrometry was developed for the analysis of trace R- and S-4-phenyl-2-butanol (R- and S-pbol) in salt rich cell culture of Saccharomyces cerevisiae catalyzed stereoselective reduction of 4-pheny-2-butanone (pbone). A Supel-Q
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B16003-100G4061833426234
B16003-1KG
B16003-5ML
B16003-1L
B16003-250ML
B16003-5G4061833426241