Merck
137227
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-2-butanone
98%
Synonim(y):
Benzyl ethyl ketone
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2COC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.20
Beilstein:
1100022
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.512 (lit.)
bp
109-112 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
phenyl
ciąg SMILES
CCC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
Klucz InChI
GKDLTXYXODKDEA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-Phenyl-2-butanone was used in the preparation of 1-bromo-1-phenyl-2-butanone. It was used as solute to evaluate the hydroxyl group-solvent and carbonyl group-solvent specific interactions in acetonitrile/water mixtures using the alltima C18 stationary phase by HPLC.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A rapid radiometric assay for mammalian cytosolic epoxide hydrolase.
C A Mullin et al.
Analytical biochemistry, 106(2), 476-485 (1980-08-01)
The hydroxyl group-solvent and carbonyl group-solvent specific interactions for some selected solutes including positional isomers in acetonitrile/water mixed solvents monitored by HPLC.
Cheong WJ, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 23(1), 65-70 (2002)