Merck
159530
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4′-methylacetophenone
90%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4COCH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.07
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
90%
bp
105 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
45-49 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ketone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C9H9BrO/c1-7-2-4-8(5-3-7)9(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3
Klucz InChI
KRVGXFREOJHJAX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-bromo-4′-metyloacetofenon jest α-bromoketonem.
Zastosowanie
2-Bromo-4′-metyloacetofenon został użyty w ogólnej metodzie fluorowego wygaszania tiolu. Użyto go również do przygotowania hydroksychinolinonu i N-derywatyzowanych karboksyamidów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Miroslav Soural et al.
Journal of combinatorial chemistry, 9(5), 793-796 (2007-08-07)
A highly efficient solid-phase synthesis of 2-substituted-3-hydroxy-4(1H)-quinolinone-7-carboxamides was developed using anthranilates and bromoketones as the key synthons. Primary amines immobilized to an acid-cleavable BAL linker were acylated with 1-methyl-2-aminoterephtalate. After cleavage of the methyl ester, bromoketones were used to form
Use of fluorous silica gel to separate fluorous thiol quenching derivatives in solution-phase parallel synthesis
Zhang W, et al.
Tetrahedron, 58(20), 3871-3875 (2002)
Hana Elshaflu et al.
Frontiers in chemistry, 6, 247-247 (2018-07-19)
The novel approach in the treatment of complex multifactorial diseases, such as neurodegenerative disorders and cancer, requires a development of efficient multi-targeting oriented drugs. Since oxidative stress significantly contributes to the pathogenesis of cancer and neurodegenerative disorders, potential drug candidates