Merck
389390
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4′-fluoroacetophenone
97%
Synonim(y):
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone, 4-Fluorophenacyl bromide
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4COCH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.04
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
bp
150 °C/12 mmHg (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ketone
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrFO/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
Klucz InChI
ZJFWCELATJMDNO-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... PTPN6(5777)
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
389390-25G4061832491752
389390-5G4061831970753